Przejdź do
00878
(±)-2-Acetoxypropionic acid
≥97.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
676,00 zł
507,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COOCH(CH3)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722938
Assay:
≥97.0% (GC)
507,00 zł
Cena katalogowa676,00 złZaoszczędź 25%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.423
density
1.176 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, ester
SMILES string
CC(OC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-3(5(7)8)9-4(2)6/h3H,1-2H3,(H,7,8)
InChI key
WTLNOANVTIKPEE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)