Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 209,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 709,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2CCH2CH(NHCOCH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1726198
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
powder
209,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
powder
optical activity
[α]20/D +12±1°, c = 2% in 6 M HCl
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
colorless to white
mp
137-140 °C (lit.), 141-146 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1
InChI key
OTCCIMWXFLJLIA-BYPYZUCNSA-N
Application
N-Acetyl-L-aspartic acid can be used as a reactant to synthesize:
- Protected homoserine γ-lactones by selective reduction and acid-catalyzed cyclization reaction.
- Racemic amino substituted succinimide derivatives via cyclocondensation reaction.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥99.0% (T) | description ≥99 atom % 13C, ≥97% (CP) |
| assay ≥99.0% (T) | assay ≥97% (CP) |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - |
| form powder | form solid |
| mp 141-146 °C, 137-140 °C (lit.) | mp - |
| optical activity [α]20/D +12±1°, c = 2% in 6 M HCl | optical activity - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?