Przejdź do
01302
Fluosilicic acid
purum, 33.5-35%
Synonim(y):
Fluorosilicic acid, Hexafluorosilicic acid, Hydrogen hexafluorosilicate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
348,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2SiF6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.09
UNSPSC Code:
12352300
eCl@ss:
38130308
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
33.5-35%
348,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Segment
concentration
33.5-35%
impurities
≤0.003% heavy metals (as Pb)
density
1.22 g/mL at 20 °C (lit.), 1.31 g/mL at 25 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.2%, phosphate (PO43-): ≤1000 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤0.2%
cation traces
Fe: ≤100 mg/kg
SMILES string
F.F.F[Si](F)(F)F
InChI
1S/F4Si.2FH/c1-5(2,3)4;;/h;2*1H
InChI key
ZEFWRWWINDLIIV-UHFFFAOYSA-N
General description
High-silic fluoro silicic acids have been prepared. They have desired amount of extra silica upto 18% more than the composition as represented by H2SiF6. Preparation and properties of fluosilicic acid have been reported. Fluosilicic acid can be obtained as a major byproduct of phosphate fertilizer industry.It can be used in the preparation of sodium fluorosilicate, via neutralization with sodium chloride. It can also undergo neutralization with ammonia to produce ammonium fluoride and silica.
Application
Fluosilicic acid (FSA, H2SiF6) has been used in the following studies:
  • Fluoridation of fluoridated municipal water supplies.
  • Surface modification of calcium carbonate.
  • Liquid phase deposition (LPD) of silica.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
288772SILA200306363
description
purum, 33.5-35%
description
99.9%, 20 μm, purified by refining
description
suitable for column chromatography, 60-200 mesh
description
powder, −80 mesh
concentration
33.5-35%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.2%, phosphate (PO43-): ≤1000 mg/kg, chloride (Cl-): ≤0.2%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
cation traces
Fe: ≤100 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
density
1.31 g/mL at 25 °C, 1.22 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)