Przejdź do
01318
Enterococcus faecium suplement selektywny
powder, selective for Enterococcus faecium, pack of 5 vials each sufficient for 500 ml medium, suitable for microbiology
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
617,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
617,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pack of 5 vials each sufficient for 500 ml medium
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
selective for Enterococcus faecium
General description
Enterococcus faecium Selective Supplement jest stosowany do selektywnej izolacji i wykrywania Enterococcus faecium. Aztreonam obecny w suplemencie hamuje bakterie Gram-ujemne, w tym Pseudomonas aeruginosa. Cefaleksyna hamuje większość bakterii Gram-dodatnich, ale nie gatunki Enterococcus. Suplement jest również zalecany w celu odróżnienia Enterococcus faecium od Enterococcus faecalis
Application
Enterococcus faecium Selective Supplement jest stosowany do selektywnej izolacji i wykrywania Enterococcus faecium w próbkach żywności i napojów.
Other Notes
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Aztreonam 37.5mg
Cephalexin 25mg
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
90919VT000105VT001773
description
powder, selective for Enterococcus faecium, pack of 5 vials each sufficient for 500 ml medium, suitable for microbiology
description
NutriSelect® Plus, powder, selective and differential for Enterococcus faecium, pack of 500 g, suitable for microbiology
description
1,000-10,000 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
80-130 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
form
powder
form
powder
form
disc (hydrosoluble), solid
form
-
suitability
selective for Enterococcus faecium
suitability
selective and differential for Enterococcus faecium
suitability
Enterococcus faecium, Enterococcus spp.
suitability
Enterococcus spp.
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
microbiology, environmental
food and beverages
application(s)
microbiology, environmental
food and beverages
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)