Przejdź do
01488
Wzorzec kobaltu dla ICP
TraceCERT®, 10 g/L Co in nitric acid (nominal concentration)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
941,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
941,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
10 g/L Co in nitric acid (nominal concentration)
technique(s)
ICP: suitable
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z National Metrology Institute (NMI), np.
. Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność, datę wygaśnięcia i szczegółowe informacje o zanieczyszczeniach śladowych.
Application
Kobalt ICP Standard może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny w analizie elementarnej metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-OES).
Preparation Note
10 g/L Co w 5% kwasie azotowym, przygotowany z metalu Co o wysokiej czystości, HNO3 i wody
Other Notes
Pełna lista naszych produktów ICP i AAS, w tym informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, znajduje się na stronie Strona standardów ICP i AAS.
Szczegółowe informacje na temat naszych kompletnych rozwiązań workflow dla ICP-AAS można znaleźć w naszej broszurze: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
944599666412818
description
TraceCERT®, 10 g/L Co in nitric acid (nominal concentration)
description
TraceCERT®, 10 g/L Cu in nitric acid (nominal concentration)
description
TraceCERT®, 1 g/L Cs in nitric acid (nominal concentration)
description
TraceCERT®, 1 g/L Ag in nitric acid (nominal concentration)
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
TraceCERT®, certified reference material
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wzorzec kobaltu dla ICP
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
supp_hazards
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10141-05-6
CAS No.
10141-05-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)