Przejdź do
01700
Acrylamide
purum, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
2-Propenamide, Polyacrylamide, acrylic amide, akrylamid, Acrylic acid amide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
168,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
372,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
1249,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHCONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
71.08
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39031205
UNSPSC Code:
41105319
EC Number:
201-173-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605349
NACRES:
NB.22
168,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.45 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
81-87 °C, 82-86 °C (lit.)
solubility
water: soluble 200 g/L at 20 °C
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Application
Acrylamide has been used for preparing slab gel gradients for polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE).
Biochem/physiol Actions
Acrylamide is a reactive, water soluble vinyl monomer. It causes a decrease in the number of neuritis per cell as well as reduces the rate of protein synthesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0169623701A8887
Acrylamide analytical standard
Supelco
23701
Acrylamide
description
purum, ≥98.0% (GC)
description
for Northern and Southern blotting, powder blend
description
analytical standard
description
suitable for electrophoresis, ≥99%
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
water: soluble 200 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 0.25 g/mL at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble 200 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
grade
purum
grade
Molecular Biology
grade
analytical standard
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
vapor density
2.45 (vs air)
vapor density
2.45 (vs air)
vapor density
2.45 (vs air)
vapor density
2.45 (vs air)
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylamide
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Narządy docelowe
Peripheral nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
280.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-06-1
CAS No.
79-06-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)