Quality Segment
vapor density
4.6 (vs air)
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C)
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
autoignition temp.
715 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
13 %
storage condition
under inert gas
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
density
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-8-4-5-9-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI key
SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N
General description
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Packaging
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ethoxyethyl acetate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
111-15-9
111-15-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?