Przejdź do
02451
Fmoc-N-Me-D-Leu-OH
≥97.0%
Synonim(y):
Fmoc-N-methyl-D-leucine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
465,00 zł
348,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.44
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7350417
348,75 zł
Cena katalogowa465,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
colorless to white
mp
108-116 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO4/c1-14(2)12-20(21(24)25)23(3)22(26)27-13-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,14,19-20H,12-13H2,1-3H3,(H,24,25)/t20-/m1/s1
InChI key
BUJQSIPFDWLNDC-HXUWFJFHSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0239947633485950
description
≥97.0%
description
≥98.0% (HPLC)
description
≥97.0%
description
98 atom % 15N, 98% (CP)
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
form
powder
form
powder or crystals
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥97.0%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0%
assay
98% (CP)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
108-116 °C
mp
-
mp
152-156 °C
mp
152-156 °C (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)