Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 615,00 zł |
Informacje o tej pozycji
615,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
10 mmHg ( 39 °C)
assay
≥99.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.401
bp
127 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
density
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI key
QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description reagent grade, 98% |
| grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade reagent grade |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| assay ≥99.5% (GC) | assay - | assay - | assay 98% |
| bp 127 °C (lit.) | bp - | bp 127 °C (lit.) | bp 127 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Hexanone
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
73.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
23 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
591-78-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?