Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 456,00 zł |
Informacje o tej pozycji
456,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.94 (vs air)
vapor pressure
2.14 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
739 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.11 %, 65 °F, 7.9 %, 121 °F
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.408 (lit.), n20/D 1.409
bp
149-150 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCC(C)=O
InChI
1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
InChI key
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description ≥98%, FCC, FG | description 99% | description natural, 98%, FG |
| grade analytical standard | grade Fragrance grade, FG, Kosher, Halal | grade - | grade Fragrance grade, Halal, natural, FG, Kosher |
| format neat | format - | format - | format - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| expl. lim. 7.9 %, 121 °F, 1.11 %, 65 °F | expl. lim. 7.9 %, 121 °F, 1.11 %, 65 °F | expl. lim. 1.11 %, 65 °F, 7.9 %, 121 °F | expl. lim. 7.9 %, 121 °F, 1.11 %, 65 °F |
| vapor density 3.94 (vs air) | vapor density 3.94 (vs air) | vapor density 3.94 (vs air) | vapor density 3.94 (vs air) |
| vapor pressure 2.14 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 2.14 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 2.14 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 2.14 mmHg ( 20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Heptanone
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-43-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?