Przejdź do
02479
2-Octanone
analytical standard
Synonim(y):
Hexyl methyl ketone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
575,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.21
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-837-1
Beilstein/REAXYS Number:
635843
MDL number:
eCl@ss:
25140904
575,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.416
bp
173 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
density
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C8H16O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChI key
ZPVFWPFBNIEHGJ-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Octanone is a volatile compound reported to be found in blue cheese, acerola fruit and blue crab.
Application
2-Octanone may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in sugar-cane spirits and rum samples and whey protein concentrate using chromatography based techniques.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W280208O4709
2-Octanone analytical standard
Supelco
02479
2-Octanone
description
analytical standard
description
≥98%, FG
description
reagent grade, 98%
grade
analytical standard
grade
Halal, FG, Fragrance grade, Kosher
grade
reagent grade
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥98%
assay
98%
density
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Octanone
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
111-13-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)