Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 110,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 347,00 zł |
Informacje o tej pozycji
110,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4.98 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C), 10 mmHg ( 115 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
699 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.04 %, 135 °F, 8.64 %, 188 °F
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.425
bp
228 °C (lit.)
density
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
The collision cross section (CCS) measurement was provided by Waters Corporation, using the SYNAPT XS mass spectrometer.
For a description and overview of how ion mobility enables the measurement of the CCS of an ion visit ims.waters.com.
Further information on the SYNAPT XS mass spectrometer can be found on the IMS microsite and product webpage.
TWCCS measurements are expected to be within 2% of this reference value.
P/N 02529 is part of the Waters Extractables & Leachables UNIFI scientific library which can be downloaded from Waters Marketplace.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description 99% | description ≥99% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - | application(s) cosmetics |
| technique(s) chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| assay ≥99.5% (GC) | assay 99% | assay ≥99% | assay - |
| format neat | format - | format - | format - |
| autoignition temp. 699 °F | autoignition temp. 699 °F | autoignition temp. 699 °F | autoignition temp. 699 °F |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ethylhexanoic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
237.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
114 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
149-57-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?