Przejdź do
02575
Dichloromethane
analytical standard
Synonim(y):
Methylene chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.93
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-838-9
Beilstein/REAXYS Number:
1730800
MDL number:
eCl@ss:
32150313
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
autoignition temp.
1223 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
0.002% amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.424
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Application
Dichloromethane may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in spice oleoresins, biological samples as well as decaffeinated instant and ground coffee samples by gas chromatography (GC) technique.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
91301
description
analytical standard
description
Selectophore™, ≥99.5% (GC), inhibitor-free
grade
analytical standard
grade
-
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
technique(s)
chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
GC/GC: suitable
format
neat
format
-
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
bp
39.8-40 °C (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichloromethane
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. I would like to know in what type of container or packaging the product is supplied. Has it a septa in the top? Or is a single use vial?
    1 answer
    1. This product is packaged in a 5 mL amber glass bottle with a septum and a red polypropylene top. The septum allows for the contents to be accessed repeatedly, as needed.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?