Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720922
460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
colorless to white
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CN[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3(5-2)4(6)7/h3,5H,1-2H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI key
GDFAOVXKHJXLEI-VKHMYHEASA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?