Przejdź do
02891
Ethanol
purum, secunda spirit, denaturated with 2% 2-butanone, S15, ~96% (based on denaturant-free substance)
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Ethyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
UNSPSC Code:
15101802
NACRES:
NA.05
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-578-6
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
MDL number:
Assay:
~96% (based on denaturant-free substance)
Bp:
78 °C
Vapor pressure:
44.6 mmHg ( 20 °C), 44.6 mmHg
Aby zapytać o ten produkt 02891, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
1.59 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C), 44.6 mmHg
grade
purum
assay
~96% (based on denaturant-free substance)
form
liquid
autoignition temp.
683 °F
quality
secunda spirit, denaturated with 2% 2-butanone, S15
expl. lim.
19 %, 60 °F, 19 %
sustainability
Sustainability features
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.), n20/D 1.364
bp
78 °C
mp
-114 °C, −114 °C (lit.)
format
neat
greener alternative category
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Ethanol is environmentally preferable green solvent and thus it aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Other Notes
1Distribution and use of ethyl alcohol in Switzerland require a license from the Swiss Federal Alcohol Administration
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Sales restrictions may apply
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanol
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)