Przejdź do
03416
Thymoquinone
analytical standard
Synonim(y):
2-Isopropyl-5-methyl-1,4-benzoquinone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
303,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
207-721-1
MDL number:
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
230-232 °C (lit.)
mp
45-47 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(C)C1=CC(=O)C(C)=CC1=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-6(2)8-5-9(11)7(3)4-10(8)12/h4-6H,1-3H3
InChI key
KEQHJBNSCLWCAE-UHFFFAOYSA-N
General description
Thymoquinone is employed in preclinical studies as neuroprotective and anticonvulsant agent.
Application
Thymoquinone has been used as an analytical standard for the determination of thymoquinone in Nigella sativa extracts and formulations by high performance thin layer chromatography (HPTLC). It may be used as a reference standard for the identification of thymoquinone as volatile aglycone in seasonally collected Satureja montana L. and in Juniperus oxycedrus L. by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL23737274666
Thymoquinone phyproof® Reference Substance
PHL23737
Thymoquinone
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98%
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
titration: suitable
format
neat
format
neat
format
-
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thymoquinone
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)