Przejdź do
03561
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 90-200 mesh, FIA according to DIN 51791
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
EC Number:
231-545-4
MDL number:
3280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Silica gel, high-purity grade, FIA according to DIN 51791
grade
high-purity grade
form
powder
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
500 m2/g , approx.
matrix
Silica
matrix active group
silica
particle size
0.071-0.16 mm
pore size
60 Å mean pore size
pH
5.5-7.5
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
for the determination of the content of hydrocarbon groups in liquid fuels according to DIN 51791
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2368026074260744
Silica gel high-purity grade, FIA according to DIN 51791
Supelco
03561
Silica gel
Silica gel high-purity grade, 60Å, 35-60 mesh particle size
Supelco
60742
Silica gel
Silica gel high-purity grade, suitable for column chromatography, 90Å, 15-25 μm
Supelco
60744
Silica gel
description
high-purity grade, FIA according to DIN 51791
description
high-purity grade (Davisil Grade 636), pore size 60 Å, 35-60 mesh particle size
description
high-purity grade, 60Å, 35-60 mesh particle size
description
high-purity grade, suitable for column chromatography, 90Å, 15-25 μm
surface area
500 m2/g , approx.
surface area
480 m2/g
surface area
500 m2/g
surface area
400 m2/g , B.E.T
pore size
60 Å mean pore size
pore size
0.75 cm3/g pore volume, 60 Å
pore size
0.8 cm3/g pore volume
pore size
90 Å mean pore size
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
particle size
0.071-0.16 mm
particle size
250-500 μm, 35-60 mesh
particle size
35-60 mesh, 200-500 μm
particle size
0.015-0.025 mm, 15-25 μm
grade
high-purity grade
grade
high-purity grade (Davisil Grade 636)
grade
high-purity grade
grade
high-purity grade
pH
5.5-7.5
pH
6.5 (5% in slurry)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silica gel
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)