Przejdź do
04058
1-Propanesulfonic acid
technical, ≥99.0% (T)
Synonim(y):
Propanesulfonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-114-2
Beilstein/REAXYS Number:
1747491
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
liquid
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
liquid
color
clear brown
refractive index
n20/D 1.44
density
1.25 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
CCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O3S/c1-2-3-7(4,5)6/h2-3H2,1H3,(H,4,5,6)
InChI key
KCXFHTAICRTXLI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)