Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 501,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-627-3
Beilstein/REAXYS Number:
1857002
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
501,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.533 (lit.), n20/D 1.534
density
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h3-6,9H,2H2,1H3
InChI key
HMNKTRSOROOSPP-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Ethylphenol is an aromatic phenolic compound. It is mainly used in the production of commercial phenolic resins. Additionally, 3-ethylphenol is also used as an intermediate in organic synthesis to prepare various phenolic compounds.
Application
- Flavor analysis in agricultural products: 3-Ethylphenol has been identified as a key flavor component in Goji berry pulp, highlighting its role in enhancing sensory profiles in food products. This research supports its application in flavor and fragrance industries, offering insights into consumer product development (Wang et al., 2024).
- Biorefinery and lignin valorization: 3-Ethylphenol is utilized in the depolymerization of rice straw lignin into value-added chemicals, demonstrating its importance in the development of sustainable chemical processes and the biorefinery industry (Tran et al., 2022).
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?