Przejdź do
04700
4-Ethylphenol
≥97.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
194,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023356
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-598-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1363317
Assay:
≥97.0% (GC)
194,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.13 mmHg ( 20 °C)
assay
≥97.0% (GC)
bp
218-219 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.), 41-44 °C
SMILES string
CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
InChI key
HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W315605E44205
description
≥97.0% (GC)
description
≥98%, FG
description
99%
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥98%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
mp
40-42 °C (lit.), 41-44 °C
mp
40-42 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
vapor density
4.2 (vs air)
vapor density
4.2 (vs air)
vapor density
4.2 (vs air)
vapor pressure
0.13 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.13 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.13 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Ethylphenol
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)