Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 108,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 902,00 zł |
Informacje o tej pozycji
108,00 zł
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 50 g, pkg of 500 g
storage condition
(Tightly closed)
ign. residue
≤5%
loss
≤12% loss on drying
pH
6-7.5 (1.5%after autoclaving)
mp
85-95 °C
transition temp
gel point 33-37 °C (1.5% solution, after autoclaving)
gel strength
>800 g/cm2 (1.5% gel, Nikkan, after autoclaving)
solubility
H2O: 1.5% at 70 °C, clear to very faintly turbid, almost colorless
application(s)
agriculture, microbiology
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for microbiology | description microbiology tested, suitable for plant cell culture, suitable for cell culture, powder | description Bacteriological, microbiology tested, suitable for plant cell culture, granular | description High gel strength, suitable for plant cell culture |
| form powder | form powder | form granular | form powder |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility - | sterility - |
| application(s) microbiology, agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| pH 6-7.5 (1.5%after autoclaving) | pH - | pH - | pH - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?