Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.27
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](CN1CC(=O)NC(=O)C1)N2CC(=O)NC(=O)C2
InChI
1S/C11H16N4O4/c1-7(15-5-10(18)13-11(19)6-15)2-14-3-8(16)12-9(17)4-14/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,16,17)(H,13,18,19)/t7-/m0/s1
InChI key
BMKDZUISNHGIBY-ZETCQYMHSA-N
Biochem/physiol Actions
Dexrazoxane is a cardioprotective compound against anthracyclines. It functions by inhibiting topoisomerase II without inducing DNA strand breaks. Dexrazoxane is a + enantiomer of razoxane.
Dexrazoxane is a cardioprotective compound used to counteract the effects of anthracyclines. Dexrazoxane is believed to function as a free radical scanenger.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dexrazoxane
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?