Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 691,00 zł |
Informacje o tej pozycji
691,00 zł
Quality Segment
vapor density
4.21 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 132 °C)
description
qNMR Standard for organic solvents (8.2-7.4 ppm)
grade
certified reference material, TraceCERT®
form
crystalline
autoignition temp.
1061 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, qNMR: suitable ((standard)), qNMR: suitable
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
General description
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out our entire range of quantitative NMR standards (qNMR standards)
Other Notes
suitable NMR solvents: MeOD, DMSO-d6
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description TraceCERT®, certified reference material, 1H-qNMR Standard, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9% (alkalimetric) | description ReagentPlus®, 99% | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, qNMR: suitable, qNMR: suitable ((standard)) | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format - | format - | format neat |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade puriss. p.a., ACS reagent | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| description qNMR Standard for organic solvents (8.2-7.4 ppm) | description - | description - | description API family: benfluorex |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzoic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Narządy docelowe
Lungs
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
65-85-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?