Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 797,00 zł |
Informacje o tej pozycji
797,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Amberlite™ IRA910 chloride form, chloride form, strongly basic
form
beads
parameter
40 °C OH- form max. temp., 77 °C Cl- form max. temp.
moisture
54-61%
technique(s)
LPLC: suitable
loss
~55% loss on drying
matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
matrix active group
dimethylethanolamine functional group
particle size
530-800 μm
operating pH
0-14
capacity
1.0 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
anion exchange
Application
Strongly basic (type II) anion exchange resin for water conditioning and deionization, removal of sulfuric acid and color, etc. The type II base provides improved regeneration efficiency over type I base resin.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?