Przejdź do
06753
Isododecane
mixture of isomers, technical, ≥80% (GC)
Synonim(y):
2-Methylundecane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
144,00 zł
108,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H26
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.33
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
EC Number:
250-816-8
Assay:
≥80% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
108,00 zł
Cena katalogowa144,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
technical
assay
≥80% (GC)
form
liquid
technique(s)
GC/GC: suitable
SMILES string
CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C12H26/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12(2)3/h12H,4-11H2,1-3H3
InChI key
GTJOHISYCKPIMT-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1800112
USP
USP
1800112
Dodecane
description
mixture of isomers, technical, ≥80% (GC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
-
assay
≥80% (GC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
technical
grade
pharmaceutical primary standard
form
liquid
form
-
Piktogramy
FlameHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
98.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?