This product is not traceable to NIST SRM 999. Please see the link below to review NIST-traceable Certified Reference Material that may be of interest:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/cond1412
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1030,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
≤2.5% KCl (T)
conductivity
990.0-1010.0 μS/cm at 25 °C
density
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
pharma/biopharma processes
water monitoring
format
single component solution
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description conductivity 1000 μS/cm at 25 °C | description conductivity 400 μS/cm at 25 °C | description conductivity 30000 μS/cm at 25 °C | description conductivity 20000 μS/cm at 25 °C |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) cleaning products |
| concentration ≤2.5% KCl (T) | concentration ≤2.5% KCl (T) | concentration ≤2.5% KCl (T) | concentration ≤2.5% KCl (T) |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - |
| conductivity 990.0-1010.0 μS/cm at 25 °C | conductivity 396.0-404.0 μS/cm at 25 °C | conductivity - | conductivity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Conductivity Standard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Liver,Kidney
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is this line of solutions traceable to NIST SRM 999?