Przejdź do
07095
4-Aminobenzyl alcohol
purum, ≥97.0% (T)
Synonim(y):
4-(Hydroxymethyl)aniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.15
EC Number:
210-767-5
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2078680
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥97.0% (T)
mp
60-65 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C7H9NO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5,8H2
InChI key
AXKGIPZJYUNAIW-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminobenzyl alcohol
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)