Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.16
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2039798
eCl@ss:
32150319
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
form
liquid
optical activity
[α]/D +45±2°, c = 5% in methanol
optical purity
enantiomeric ratio: ≥97:3 (GC)
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
refractive index
n20/D 1.527
bp
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
C[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m1/s1
InChI key
WAPNOHKVXSQRPX-SSDOTTSWSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?