Przejdź do
07553
Diethyl maleate
analytical standard
Synonim(y):
Maleic acid diethyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OCOCH=CHCOOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.18
EC Number:
205-451-9
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
1100825
MDL number:
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
5.93 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 14 °C)
assay
≥96.5% (GC)
autoignition temp.
662 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.440-1.442, n20/D 1.441 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
density
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCOC(=O)\C=C/C(=O)OCC
InChI
1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5-
InChI key
IEPRKVQEAMIZSS-WAYWQWQTSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyl maleate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
200.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)