Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 467,00 zł |
Informacje o tej pozycji
467,00 zł
Nazwa produktu
Hydrogen chloride solution, 0.5 M in methanol, LiChropur™
grade
derivatization grade ((GC derivatization))
Quality Segment
form
liquid
quality
LiChropur™
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
concentration
0.45-0.55 M in methanol, 0.5 M in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable, ion chromatography: suitable
density
0.801-0.812 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
Learn more in the Product Information
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 0.5 M in methanol, LiChropur™ | description 1.0 M in acetic acid | description 4.0 M in dioxane | description 3 M in cyclopentyl methyl ether (CPME) |
| grade derivatization grade ((GC derivatization)) | grade - | grade - | grade - |
| concentration 0.5 M in methanol, 0.45-0.55 M in methanol | concentration 1.0 M in acetic acid, 950-1100 mmol/L (silver nitrate titration) | concentration 3.80-4.40 M (by NaOH, titration), 4.0 M in dioxane | concentration 2.85-3.30 M (silver nitrate titration), 3 M in cyclopentyl methyl ether (CPME) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| density 0.801-0.812 g/mL at 20 °C | density 1.092 g/mL at 25 °C | density 1.05 g/mL at 25 °C | density 0.895 g/mL at 25 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrogen chloride solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?