Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 459,00 zł |
Informacje o tej pozycji
459,00 zł
Quality Segment
vapor density
6.15 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 145 °C)
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
form
powder or crystals
autoignition temp.
1004 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
storage condition
under inert gas
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
340 °C (lit.)
mp
210-215 °C (lit.)
solubility
alcohols: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble, hydronaphthalenes: soluble, supercritical carbon dioxide: soluble
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
InChI key
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
General description
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Application
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description reagent grade, 97% | description analytical standard | description suitable for scintillation, ≥99.0% (GC) |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) environmental | application(s) - |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) chromatography: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| grade TraceCERT®, certified reference material | grade reagent grade | grade analytical standard | grade - |
| autoignition temp. 1004 °F | autoignition temp. 1004 °F | autoignition temp. 1004 °F | autoignition temp. 1004 °F |
| vapor pressure 1 mmHg ( 145 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 145 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 145 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 145 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anthracene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
249.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
121.0 °C - closed cup
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
120-12-7
120-12-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?