Przejdź do
07672
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate salt
≥98.0% (T)
Synonim(y):
4-Amino-N,N-diethylaniline sulfate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
417,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)2NC6H4NH2 · H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.33
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-500-6
Beilstein/REAXYS Number:
4219768
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
solid
417,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
solid
mp
184-186 °C (lit.), 184-187 °C
functional group
amine
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CCN(CC)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H16N2.H2O4S/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10;1-5(2,3)4/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate salt has been used to prepare N,N-diethyl-p-phenylenediamine (DPD) solution, which is commonly used as a chromogenic indicator for the determination of free and total chlorine by titrimetric, colorimetric and spectroscopic methods.{50
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0767026151390558
description
≥98.0% (T)
description
for spectrophotometric det. of S2-, Cl2, ≥99.0%
description
97%
description
analytical standard
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99.0%, ≥99.0% (T)
assay
97%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
-
form
-
mp
184-187 °C, 184-186 °C (lit.)
mp
185-187 °C, 184-186 °C (lit.)
mp
19-21 °C (lit.)
mp
19-21 °C (lit.)
functional group
amine
functional group
-
functional group
amine
functional group
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?