Przejdź do
07770
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
suitable for microbiology, ≥99.0%
Synonim(y):
4-Amino-N,N-dimethylaniline dihydrochloride, DMPD · 2HCl, DMPPDA · 2HCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
574,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NC6H4NH2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.12
UNSPSC Code:
41171621
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-635-7
Beilstein/REAXYS Number:
3913463
MDL number:
574,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT), ≥99.0%
form
powder
loss
≤0.05% loss on ignition
mp
210-215 °C (dec.), 222 °C (dec.) (lit.)
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
food and beverages, microbiology
SMILES string
Cl[H].Cl[H].CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;;/h3-6H,9H2,1-2H3;2*1H
InChI key
IAEDWDXMFDKWFU-UHFFFAOYSA-N
General description
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride is an azoreduction product of acid orange 52 (AO52). It is useful in the oxidase test which differentiates bacteria based on their ability to utilise the dye.
Application
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride has been used to determine the plasma oxidant capacity in terms of plasma ferric equivalent oxidative potential (PFEOP).
Disclaimer
May discolor to red on storage.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D4139
description
suitable for microbiology, ≥99.0%
description
suitable for peroxidase test, ≥99.0% (titration)
form
powder
form
powder
application(s)
microbiology, food and beverages
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
210-215 °C (dec.), 222 °C (dec.) (lit.)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
loss
≤0.05% loss on ignition
loss
-
cation traces
Na: ≤500 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg
cation traces
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)