Przejdź do
07937
Sudan II
analytical standard
Synonim(y):
1-(2,4-Xylylazo)-2-naphthol, Solvent Orange 7
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.33
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
221-490-4
MDL number:
780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
156-158 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Cc1ccc(\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)c(C)c1
InChI
1S/C18H16N2O/c1-12-7-9-16(13(2)11-12)19-20-18-15-6-4-3-5-14(15)8-10-17(18)21/h3-11,21H,1-2H3/b20-19+
InChI key
JBTHDAVBDKKSRW-FMQUCBEESA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1996567403332525
Sudan II analytical standard
Supelco
07937
Sudan II
Sudan II certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
74033
Sudan II
description
analytical standard
description
Dye content 90 %
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
PESTANAL®, analytical standard
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cosmetics
food and beverages
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
format
neat
format
-
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sudan II
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
448.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
231.6 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)