Przejdź do
08010
Safrole
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
4-Allyl-1,2-methylenedioxybenzene, 5-Allyl-1,3-benzodioxole
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.19
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-345-4
Beilstein/REAXYS Number:
136380
MDL number:
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 63.8 °C)
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.537 (lit.)
bp
232-234 °C (lit.)
mp
11.2 °C (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H10O2/c1-2-3-8-4-5-9-10(6-8)12-7-11-9/h2,4-6H,1,3,7H2
InChI key
ZMQAAUBTXCXRIC-UHFFFAOYSA-N
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Biochem/physiol Actions
Safrole is a naturally-occurring genotoxic compound found in Sassafras root and Areca (betel) quid. It is a hepatocarcinogen, and safrole-DNA adducts have also been seen in oral cancers of Areca users. Metabolites of safrole form adducts with DNA and induce chromasomal aberrations and sister chromatid exchanges.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Principal constituent of sassafras oil
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
94-59-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)