Przejdź do
08062
Protein G′ from Streptococcus sp.
recombinant, expressed in E. coli
Synonim(y):
IgG F(c)-Receptor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
595,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2340,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.26
MDL number:
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
3
595,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bacterial (Streptococcus sp.)
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
lyophilized solid
mol wt
~30 kDa
capacity
~5 mg/mg, solid binding capacity (IgG)
storage temp.
−20°C
General description
Genetically engineered truncated protein G; retains affinity for IgG, but lacks albumin and Fab binding sites and membrane-binding regions.
Protein G, a cell wall protein, is obtained from group G streptococci. The extracellular part of this protein is made of two/three small domains or serum albumin binding (GA domains) and two/three immunoglobulin (IgG) binding domains (B domains).
Application
Protein G′ from Streptococcus sp. has been used in in vitro actin labeling assay.
Biochem/physiol Actions
Protein G can bind all the human and mouse IgG subclasses. It can bind to both the fragment crystallizable (Fc) and antigen-binding fragment (Fab) components of the antibody.
Physical form
lyophilized powder in a Tris-HCl buffer, pH 7.5
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P8045P8170S0577
description
recombinant, expressed in E. coli
description
recombinant, expressed in unspecified host, lyophilized powder
description
recombinant, expressed in unspecified host, lyophilized powder
description
lyophilized solid, ≥3,500 unit/mg solid
biological source
bacterial (Streptococcus sp.)
biological source
-
biological source
-
biological source
bacterial (Streptococcus sp.)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
~30 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
form
lyophilized solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in unspecified host
recombinant
expressed in unspecified host
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)