Przejdź do
08158
6-Amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid
technical, ≥90% (T)
Synonim(y):
7-Amino-1-naphthol-3-sulfonic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.25
EC Number:
202-000-8
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1821283
MDL number:
grade
technical
assay
≥90% (T)
SMILES string
Nc1ccc2cc(cc(O)c2c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-7-2-1-6-3-8(16(13,14)15)5-10(12)9(6)4-7/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
InChI key
HBZVNWNSRNTWPS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)