Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1200,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥94% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2O[C@H]3C[C@]4(C)[C@H](C[C@@H](O)[C@@H]5[C@H](CC[C@@]45C)[C@@](C)(O)CC\C=C(/C)C)[C@@]6(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@H]36)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C42H72O13/c1-20(2)11-10-14-42(9,51)22-12-16-40(7)28(22)23(44)17-26-39(6)15-13-27(45)38(4,5)35(39)24(18-41(26,40)8)53-37-34(32(49)30(47)25(19-43)54-37)55-36-33(50)31(48)29(46)21(3)52-36/h11,21-37,43-51H,10,12-19H2,1-9H3/t21-,22-,23+,24-,25+,26+,27-,28-,29-,30+,31+,32-,33+,34+,35-,36-,37+,39+,40+,41+,42-/m0/s1
InChI key
AGBCLJAHARWNLA-DQUQINEDSA-N
General description
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description phyproof® Reference Substance | description analytical standard | description analytical standard |
| grade analytical standard | grade primary reference standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| assay ≥94% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥96.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ginsenoside Rg2
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?