Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 254,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H35NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.48
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
206-103-9
MDL number:
254,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (TLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H2,19,20)/b10-9-
InChI key
FATBGEAMYMYZAF-KTKRTIGZSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Biochem/physiol Actions
Sleep-inducing brain lipid, which allosterically modulates GABAA receptors and potentiates 5-HT7 serotonin receptor responses. Selective endogenous agonist of rat and human CB1 cannabinoid receptor.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oleamide
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
404.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
207 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?