Merck
08419
2-Amino-6-methylbenzonitrile
≥97.0%
Synonim(y):
6-Amino-o-tolunitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2082175
Assay:
≥97.0%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0%
mp
127-132 °C
functional group
nitrile
SMILES string
Cc1cccc(N)c1C#N
InChI
1S/C8H8N2/c1-6-3-2-4-8(10)7(6)5-9/h2-4H,10H2,1H3
InChI key
PKOMYWHVCYHAHW-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
may discolor to brown on storage
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)