Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 461,00 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
461,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
13.3 mmHg ( 100 °C), 3.75 mmHg ( 77 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
817 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.539 (lit.), n20/D 1.541
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
format
neat
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Wine samples by dichloromethane microextraction followed by gas chromatography-flame ionization detection (GC-FID).
- Uncased and cased tobaccos by stream distillation continuous extraction (SDE) followed by capillary GC or GC coupled with mass spectroscopy (MS).
- Dairy products by solid phase microextraction (SPME) followed by GC-MS.
- Scented products by reversed phase high performance liquid chromatography (HPLC) combined with diode array detector (DAD).
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description analytical standard | description ≥99%, FCC, FG | description ReagentPlus®, ≥99% |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) environmental | application(s) flavors and fragrances | application(s) - |
| grade analytical standard | grade Halal, FG, Kosher | grade - |
| format neat | format - | format - |
| assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99% | assay ≥99% |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life 5 yr | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzyl alcohol
Słowo ostrzegawcze
Warning
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - DIN 51758
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?