Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 482,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
food and beverages, microbiology
482,00 zł
Quality Segment
biological source
bovine blood
sterility
sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mol wt
Mr ~64500
packaging
pack of 100 g or 500 g
loss
<10% loss on drying
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Neisseria spp.
Gene Information
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description from bovine blood, powder, for Neisseria spp., pack of 100 g or 500 g, suitable for microbiology | description suitable for protease substrate, substrate powder | description lyophilized powder | description dried erythrocytes |
| form powder | form substrate powder | form lyophilized powder | form dried erythrocytes |
| suitability Neisseria spp. | suitability suitable for protease substrate | suitability - | suitability - |
| application(s) microbiology, environmental | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| sterility sterile | sterility - | sterility - | sterility - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hemoglobin from bovine blood
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?