Przejdź do
08578
2-Amino-2-methyl-1-propanol
BioUltra, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
β-Aminoisobutyl alcohol, AMP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
757,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4400,00 zł
3740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C(NH2)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.14
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-709-8
Beilstein/REAXYS Number:
505979
MDL number:
eCl@ss:
32150312
757,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<1 mmHg ( 25 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
impurities
insoluble matter, passes filter test
refractive index
n20/D 1.4455 (lit.), n20/D 1.448
pH
11.0-12.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
useful pH range
9.0-10.5
pKa (25 °C)
9.7
bp
165 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
carbonate (CO32-): ≤1000 mg/kg, chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
CC(C)(N)CO
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.01, λ: 280 nm Amax: 0.01
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
InChI key
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Amino-2-methyl-1-propanol can be used to study biological buffers. 2-Amino-2-methyl-1-propanol has been used in a study to report on an ATR-FTIR spectroscopic investigation of the CO(2) absorption characteristics of a series of heterocyclic diamines. 2-Amino-2-methyl-1-propanol has also been used in a study to develop a mild and convenient method for preparing 4,4-dimethyloxazoline (DMOX) derivatives of fatty acids for GC-MS analysis.
Other Notes
Determination of alkaline phosphatase; Stabilizes the Calmagite reagent in the automated measurement of magnesium in serum and urine.
Disclaimer
may solidify at room temperature
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A919908581A65182
description
BioUltra, ≥99.0% (GC)
description
BioXtra, ≥95%
description
technical, ≥90% (GC)
description
~5% Water, technical grade, 95%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥95%
assay
≥90% (GC)
assay
95%
product line
BioUltra
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
liquid
form
solid
form
liquid
pH
11.0-12.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
11.0-12 (25 °C, 8.9 g/L)
pH
-
pH
-
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-2-methyl-1-propanol
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82.1 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
124-68-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)