Przejdź do
08714
Methyl Red solution
suitable for microbiology
Synonim(y):
Methyl red indicator solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
245,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.30
UNSPSC Code:
41171621
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1843037
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
according to GB 4789.30-2016, according to ISO 22964:2017
product line
BioChemika
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
dist. water, 200 mL , ethanol 95%, 300 mL , methyl red, 0.1 g
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
Enterococcus spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus spp., bacteria
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C15H15N3O2/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20/h3-10H,1-2H3,(H,19,20)/b17-16+
InChI key
CEQFOVLGLXCDCX-WUKNDPDISA-N
General description
Methyl red solution is an azo dye which turns to red when pH is below 4.4 (yellow pH < 6.2, orange pH 4.4-6.2). Some bacteria utilize glucose to form large amounts of acid with the result that the pH value of the medium falls distinct. Other species produce no or less free acid. This difference can be visualized by using methyl red. This test is used to differentiate enteric bacteria.
Application
Methyl red solution is a pH indicator dye recommended for detection of bacteria producing acid from glucose fermentation such as Enterobacteriaceae in various samples.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
250198
description
suitable for microbiology
description
ACS reagent, crystalline
suitability
Proteus spp., Escherichia coli, bacteria, Enterococcus spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus spp.
suitability
-
agency
according to ISO 22964:2017, according to GB 4789.30-2016
agency
-
composition
dist. water, 200 mL , ethanol 95%, 300 mL , methyl red, 0.1 g
composition
-
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
200
Quality Level
200
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl Red solution
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)