Przejdź do
08910
2-Amino-4-nitrophenol
≥99.0% (NT)
Synonim(y):
2-Hydroxy-5-nitroaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H3(NO2)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.12
EC Number:
202-767-9
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
776533
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.0% (NT)
mp
140-143 °C (lit.), 143-145 °C
SMILES string
Nc1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,7H2
InChI key
VLZVIIYRNMWPSN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)