Przejdź do
09142
Podłoże ECD ChromoSelect Agar z MUG
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
ECD Agar ChromoSelect z MUG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
53.17 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
332,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171606
332,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Segment
product line
NutriSelect® Plus
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15.0 g/L , chromogenic substrate, 0.10 g/L , dipotassium hydrogen phosphate, 4.0 g/L , fluorogenic substrate, 0.07 g/L , lactose, 5.0 g/L , potassium dihydrogen phosphate, 1.5 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , synthetic detergent (bile salt replacement), 1.5 g/L , tryptone (vegetable), 20.0 g/L , tryptophan, 1.0 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
7.0±0.2 (25 °C)
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
suitability
selective and differential for Enterococcus spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for coliforms
Application
Do wykrywania Escherichia coli w próbkach wody i żywności przy użyciu kombinacji substratu chromogennego i fluorogennego.
Preparation Note
Zawiesić 53,17 g w 1000 ml wody destylowanej. Zagotować do całkowitego rozpuszczenia pożywki. Sterylizować w autoklawie pod ciśnieniem 15 funtów (121°C) przez 15 minut.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
730098193890925
description
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
description
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
description
NutriSelect® Plus, powder, for Escherichia Coli, for coliforms, pkg of 27 g, pkg of 500 g
description
NutriSelect® Plus, powder, selective for Klebsiella spp., pack of 500 g, suitable for microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Enterococcus spp., selective and differential for coliforms
suitability
nonselective and differential for Klebsiella spp., nonselective and differential for Enterobacter spp., nonselective and differential for coliforms, nonselective and differential for Escherichia coli
suitability
Escherichia Coli, selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for enterobacteriaceae, selective and differential for coliforms, selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Escherichia coli
suitability
selective for Klebsiella spp.
composition
fluorogenic substrate, 0.07 g/L , potassium dihydrogen phosphate, 1.5 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , tryptone (vegetable), 20.0 g/L , tryptophan, 1.0 g/L , lactose, 5.0 g/L , dipotassium hydrogen phosphate, 4.0 g/L , agar, 15.0 g/L , chromogenic substrate, 0.10 g/L , synthetic detergent (bile salt replacement), 1.5 g/L
composition
chromogenic mixture, 20.3 g/L , lactose, 2.5 g/L , neutral red, 0.03 g/L , agar, 15 g/L , sodium chloride, 5 g/L , peptone, special, 5 g/L , disodium hydrogen phosphate, 3.5 g/L , monopotassium hydrogen phosphate, 1.5 g/L , yeast extract, 3 g/L
composition
agar, 12 g/L , sodium chloride, 5 g/L , sodium lauryl sulfate, 0.1 g/L , tryptophan, 1 g/L , sodium pyruvate, 1 g/L , dipotassium hydrogen phosphate, 3 g/L , peptone, special, 3 g/L , chromogenic mixture, 0.2 g/L , potassium dihydrogen phosphate, 1.7 g/L
composition
yeast extract, 7.0 g/L , petone, special, 12.0 g/L , sodium lauryl sulfate, 0.1 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , chromogenic mixture, 0.2 g/L , bile salts mixture, 1.5 g/L , agar, 15.0 g/L
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
application(s)
microbiology, clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
water monitoring
application(s)
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)