Przejdź do
09207
cis-1,3-Pentadiene
analytical standard
Synonim(y):
cis-1-Methyl-1,3-butadiene, cis-Piperylene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH=CHCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.12
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-401-0
Beilstein/REAXYS Number:
1523658
MDL number:
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
6.58 psi ( 20 °C)
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.436 (lit.), n20/D 1.437 (lit.)
bp
44 °C (lit.)
mp
−141 °C (lit.)
density
0.694 g/mL at 20 °C, 0.691 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C=C/C=C
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3-5H,1H2,2H3/b5-4-
InChI key
PMJHHCWVYXUKFD-PLNGDYQASA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
263567139564464953
Isoprene ≥99%
SAFC
464953
Isoprene
description
analytical standard
description
98%, stable crystalline form of butadiyne
description
97%
description
≥99%
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
density
0.694 g/mL at 20 °C, 0.691 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
assay
≥97.0% (GC)
assay
98%
assay
97%
assay
≥99%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
FlameHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
5.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-15 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)