Przejdź do
09258
Erythrodiol
analytical standard
Synonim(y):
Olean-12-ene-3β,28-diol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H50O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
442.72
UNSPSC Code:
12164500
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-890-4
Beilstein/REAXYS Number:
2340203
MDL number:
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
230-231 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
[H][C@@]12CC(C)(C)CC[C@]1(CO)CC[C@]3(C)C2=CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C
InChI
1S/C30H50O2/c1-25(2)14-16-30(19-31)17-15-28(6)20(21(30)18-25)8-9-23-27(5)12-11-24(32)26(3,4)22(27)10-13-29(23,28)7/h8,21-24,31-32H,9-19H2,1-7H3/t21-,22-,23+,24-,27-,28+,29+,30+/m0/s1
InChI key
PSZDOEIIIJFCFE-OSQDELBUSA-N
General description
Erythrodiol is a natural triterpenoid produced in olives. It is believed to exhibit antiproliferative and proapoptotic activity in colon adenocarcinoma cells.
Application
Erythrodiol has been used as working standard for determination of terpenoid in olive leaves using SPE followed by HPLC analysis.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL83773SML412187613
Erythrodiol phyproof® Reference Substance
PHL83773
Erythrodiol
Erythrodiol ≥98% (HPLC)
SML4121
Erythrodiol
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98% (HPLC)
description
analytical standard
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
-
grade
analytical standard
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (GC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
format
neat
format
-
format
-
format
neat
mp
230-231 °C (lit.)
mp
230-231 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Erythrodiol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)