Przejdź do
SML4121
Erythrodiol
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3β-Erythrodiol, Oleanolic alcohol, (3β)-Olean-12-ene-3,28-diol, Olean-12-ene-3β,28-diol, (+)-Erythrodiol, 3β,28-Dihydroxyolean-12-ene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
412,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H50O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
442.72
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32120505
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
412,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
C[C@@]12C([C@@]3([H])[C@@](CC2)(CCC(C)(C3)C)CO)=CC[C@@]4([H])[C@]1(CC[C@]5([H])[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)O)C)C
Biochem/physiol Actions
Natural pentacyclic triterpenoid that exhibits anti-inflammatory, antioxidant, and antitumor properties, and enhances cholesterol efflux.
Erythrodiol, also known as Oleanolic alcohol, is a natural triterpene found in olive oil and other plants, known for its multi-faceted pharmacological actions. It displays anti-inflammatory effects by inhibiting pro-inflammatory cytokines and modulating enzymes involved in inflammation. As an antioxidant, it scavenges free radicals, mitigating oxidative stress. In addition, erythrodiol exhibits antitumor properties through antiproliferative activities like inducing cancer cell apoptosis and cell cycle arrest. Erythrodiol also enhances cholesterol efflux in macrophages by increasing the half-life of the ATP-binding cassette transporter A1 (ABCA1) protein, primarily by preventing its degradation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
09258PHL83773Y0000177
Erythrodiol ≥98% (HPLC)
SML4121
Erythrodiol
Erythrodiol phyproof® Reference Substance
PHL83773
Erythrodiol
Erythritol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000177
Erythritol
description
≥98% (HPLC)
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (GC)
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Erythrodiol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)