Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2CH2NHCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-718-0
Beilstein/REAXYS Number:
1734412
MDL number:
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.486
bp
250-252 °C (lit.)
density
1.007 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
NCCCNCCO
InChI
1S/C5H14N2O/c6-2-1-3-7-4-5-8/h7-8H,1-6H2
InChI key
GHKSKVKCKMGRDU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
296.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
147 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?